3,4,5-Trifluorobenzamidoxime 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302183-5G PC302183-1G
APOSPC302183-5GEA 232 EUR
APOSPC302183-5G APOSPC302183-1G
3,4,5-Trifluorobenzamidoxime 97%
3,4,5-Trifluorobenzamidoxime
Formel: C₇H₅F₃N₂O
Molecular Weight: 190.123 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07776441
CAS-Nummer: 885954-61-0