3-Chloro-2,4-difluorobenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302191-10G PC302191-5G PC302191-1G
APOSPC302191-10GEA 372 EUR
APOSPC302191-10G APOSPC302191-5G APOSPC302191-1G
3-Chloro-2,4-difluorobenzamide 98%
3-Chloro-2,4-difluorobenzamide
Formel: C₇H₄ClF₂NO
Molecular Weight: 191,563 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116004
CAS-Nummer: 886501-21-9