3-Ethoxy-2,4-difluorocinnamic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302199-1G PC302199-5G
APOSPC302199-1GEA 105 EUR
APOSPC302199-1G APOSPC302199-5G
3-Ethoxy-2,4-difluorocinnamic acid 98%
3-Ethoxy-2,4-difluorocinnamic acid
Formel: C₁₁H₁₀F₂O₃
Molecular Weight: 228.192 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258735
CAS-Nummer: 1017778-44-7