3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302200-1G PC302200-5G
APOSPC302200-1GEA 159 EUR
APOSPC302200-1G APOSPC302200-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formel: C₁₀H₆F₄O₃
Molecular Weight: 250,146 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660209
CAS-Nummer: 1261148-97-3