4,5-Difluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302204-1G PC302204-5G
APOSPC302204-1GEA 81.2 EUR
APOSPC302204-1G APOSPC302204-5G
4,5-Difluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
4,5-Difluoro-2-methoxycinnamic acid
Formel: C₁₀H₈F₂O₃
Molecular Weight: 214.166 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660221
CAS-Nummer: 886499-69-0