4,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetonitrile
PC302205-1G
PC302205-5G
PC302205-10G
APOSPC302205-1GEA
109
EUR
APOSPC302205-1G
APOSPC302205-5G
APOSPC302205-10G
4,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
4,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Formel:
C₉H₇F₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660349 CAS-Nummer: 886761-74-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |