6-Chloro-2-fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302219-1G PC302219-5G PC302219-10G
APOSPC302219-1GEA 111 EUR
APOSPC302219-1G APOSPC302219-5G APOSPC302219-10G
6-Chloro-2-fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
6-Chloro-2-fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₁ClFNO₂
Molecular Weight: 231,651 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660188
CAS-Nummer: 1259982-09-6