2-Bromo-3,6-difluorobenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302225-1G PC302225-5G
APOSPC302225-1GEA 75.4 EUR
APOSPC302225-1G APOSPC302225-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzoic acid 97%
2-Bromo-3,6-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
Molecular Weight: 236,998 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11849930
CAS-Nummer: 124244-65-1