2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302242-1G
PC302242-5G
PC302242-10G
APOSPC302242-1GEA
95.7
EUR
APOSPC302242-1G
APOSPC302242-5G
APOSPC302242-10G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₉H₄BrF₇ Molecular Weight: 325.021 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258673 CAS-Nummer: 1017778-46-9 |