2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302257-1G PC302257-5G
APOSPC302257-1GEA 161 EUR
APOSPC302257-1G APOSPC302257-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₉H₁₀F₃NO
Molecular Weight: 205.177 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832242
CAS-Nummer: 400771-42-8
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable