2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302258-1G PC302258-5G PC302258-10G
APOSPC302258-1GEA 122 EUR
APOSPC302258-1G APOSPC302258-5G APOSPC302258-10G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₈F₃NO
Molecular Weight: 215.172 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832243
CAS-Nummer: 1000542-90-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III