3-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)propionic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302263-1G PC302263-5G
APOSPC302263-1GEA 214 EUR
APOSPC302263-1G APOSPC302263-5G
3-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)propionic acid 98%
3-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)propionic acid
Formel: C₁₀H₁₀F₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832372
CAS-Nummer: 1017779-58-6