3,6-Dichloro-2-fluorophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302275-1G PC302275-5G PC302275-10G
APOSPC302275-1GEA 128 EUR
APOSPC302275-1G APOSPC302275-5G APOSPC302275-10G
3,6-Dichloro-2-fluorophenol 98%
3,6-Dichloro-2-fluorophenol
Formel: C₆H₃Cl₂FO
Molecular Weight: 180,992 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09025387
CAS-Nummer: 916420-67-2