3-Ethoxy-2,4-difluorophenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302294-1G PC302294-5G PC302294-10G
APOSPC302294-1GEA 116 EUR
APOSPC302294-1G APOSPC302294-5G APOSPC302294-10G
3-Ethoxy-2,4-difluorophenylacetonitrile 97%
3-Ethoxy-2,4-difluorophenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₉F₂NO
Molecular Weight: 197.181 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258730
CAS-Nummer: 1017778-26-5
UN: 3276
ADR: 6.1 III