3-Fluoro-2-methoxycinnamic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302299-1G PC302299-5G
APOSPC302299-1GEA 0 EUR
APOSPC302299-1G APOSPC302299-5G
3-Fluoro-2-methoxycinnamic acid 98%
3-Fluoro-2-methoxycinnamic acid
Formel: C₁₀H₉FO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09999421
CAS-Nummer: 1092460-67-7