3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302301-1G PC302301-5G
APOSPC302301-1GEA 203 EUR
APOSPC302301-1G APOSPC302301-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃ClF₄O₂
Molecular Weight: 242.555 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660206
CAS-Nummer: 886499-09-8
UN: 3265
ADR: 8 III