3-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302313-1G
PC302313-5G
APOSPC302313-1GEA
0
EUR
APOSPC302313-1G
APOSPC302313-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel:
C₁₁H₉F₃O₂ Schmelzpunkt: 170…173 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11519311 CAS-Nummer: 1092460-62-2 |