4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302321-25G PC302321-5G PC302321-1G
APOSPC302321-25GEA 496 EUR
APOSPC302321-25G APOSPC302321-5G APOSPC302321-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O
Molecular Weight: 243.01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115838
CAS-Nummer: 98187-13-4