4-Chloro-3,5-difluorocinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302325-1G PC302325-5G
APOSPC302325-1GEA 270 EUR
APOSPC302325-1G APOSPC302325-5G
4-Chloro-3,5-difluorocinnamic acid 97%
4-Chloro-3,5-difluorocinnamic acid
Formel: C₉H₅ClF₂O₂
Molecular Weight: 218.585 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23795326
CAS-Nummer: 1163258-83-0