4-Chloro-3,5-difluorophenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302326-1G PC302326-5G
APOSPC302326-1GEA 84.1 EUR
APOSPC302326-1G APOSPC302326-5G
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetonitrile
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetonitrile
Formel: C₈H₄ClF₂N
Molecular Weight: 187.574 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09923910
CAS-Nummer: 1000540-50-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III