4-Ethoxy-2,3-difluorophenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC302330-1G PC302330-5G
APOSPC302330-1GEA 116 EUR
APOSPC302330-1G APOSPC302330-5G
4-Ethoxy-2,3-difluorophenylacetonitrile
4-Ethoxy-2,3-difluorophenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₉F₂NO
Molecular Weight: 197.181 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258706
CAS-Nummer: 1017779-59-7