4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302348-1G PC302348-5G
APOSPC302348-1GEA 159 EUR
APOSPC302348-1G APOSPC302348-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel: C₁₁H₉F₃O₃
Molecular Weight: 246,183 g/mol
Schmelzpunkt: 187…189 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06205655
CAS-Nummer: 773131-67-2