6-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC302365-1G PC302365-5G
APOSPC302365-1GEA 102 EUR
APOSPC302365-1G APOSPC302365-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
6-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
Molecular Weight: 236.998 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368092
CAS-Nummer: 183065-72-7