6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302369-1G PC302369-5G PC302369-10G
APOSPC302369-1GEA 136 EUR
APOSPC302369-1G APOSPC302369-5G APOSPC302369-10G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Formel: C₉H₇ClFNO
Molecular Weight: 199.609 g/mol
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832272
CAS-Nummer: 1017777-80-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III