2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302384-10G PC302384-5G
APOSPC302384-10GEA 0 EUR
APOSPC302384-10G APOSPC302384-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆ClF₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049315
CAS-Nummer: 886500-21-6