2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302390-5G PC302390-1G
APOSPC302390-5GEA 148 EUR
APOSPC302390-5G APOSPC302390-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Molecular Weight: 219,161 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06409083
CAS-Nummer: 874804-06-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III