5,6-Difluoroindole-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5,6-Difluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
PC3024-1G PC3024-5G
APOSPC3024-1GEA 88.6 EUR
APOSPC3024-1G APOSPC3024-5G
5,6-Difluoroindole-2-carboxylic acid 97%
5,6-Difluoroindole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅F₂NO₂
Molecular Weight: 197,138 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01863160
CAS-Nummer: 169674-35-5