3-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC302400-10G PC302400-5G PC302400-1G
APOSPC302400-10GEA 364 EUR
APOSPC302400-10G APOSPC302400-5G APOSPC302400-1G
3-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride
3-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115835
CAS-Nummer: 886496-62-4
UN: 3265
ADR: 8,III