4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302408-5G
PC302408-10G
PC302408-1G
APOSPC302408-5GEA
143
EUR
APOSPC302408-5G
APOSPC302408-10G
APOSPC302408-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₆ClF₃O Molecular Weight: 210,581 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115839 CAS-Nummer: 773872-13-2 |