6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302417-5G PC302417-1G
APOSPC302417-5GEA 128 EUR
APOSPC302417-5G APOSPC302417-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₈ClFO₂
Molecular Weight: 190,599 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115949
CAS-Nummer: 886499-68-9