1-Chloro-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302418-1G PC302418-5G
APOSPC302418-1GEA 109 EUR
APOSPC302418-1G APOSPC302418-5G
1-Chloro-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
1-Chloro-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Formel: C₇H₄ClF₃O
Molecular Weight: 196,554 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22580772
CAS-Nummer: 1136961-91-5