2,3,4-Trifluoro-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302423-1G PC302423-5G PC302423-10G
APOSPC302423-1GEA 111 EUR
APOSPC302423-1G APOSPC302423-5G APOSPC302423-10G
2,3,4-Trifluoro-DL-phenylalanine
2,3,4-Trifluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Molecular Weight: 219.161 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116037
CAS-Nummer: 1259978-34-1