2,3,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302425-1G PC302425-5G PC302425-25G PC302425-500MG
APOSPC302425-1GEA 128 EUR
APOSPC302425-1G APOSPC302425-5G APOSPC302425-25G APOSPC302425-500MG
2,3,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
2,3,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Molecular Weight: 219.161 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116036
CAS-Nummer: 1259960-60-5