2,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302440-1G
PC302440-5G
PC302440-10G
APOSPC302440-1GEA
116
EUR
APOSPC302440-1G
APOSPC302440-5G
APOSPC302440-10G
2,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel:
C₁₁H₉F₆NO₂ Molecular Weight: 301.185 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660241 CAS-Nummer: 1260002-85-4 |