2-Chloro-6-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302446-1G PC302446-5G PC302446-10G
APOSPC302446-1GEA 159 EUR
APOSPC302446-1G APOSPC302446-5G APOSPC302446-10G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₁ClFNO₃
Molecular Weight: 247.651 g/mol
Schmelzpunkt: 247…249 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832380
CAS-Nummer: 1256482-61-7