2-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302450-1G PC302450-5G PC302450-10G
APOSPC302450-1GEA 136 EUR
APOSPC302450-1G APOSPC302450-5G APOSPC302450-10G
2-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₉F₂NO
Molecular Weight: 197,181 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258719
CAS-Nummer: 1017779-84-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III