2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302465-10G PC302465-5G PC302465-1G
APOSPC302465-10GEA 400 EUR
APOSPC302465-10G APOSPC302465-5G APOSPC302465-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Molecular Weight: 238.591 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115977
CAS-Nummer: 886500-49-8
UN: 3265
ADR: 8 III