2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302468-10G PC302468-5G
APOSPC302468-10GEA 0 EUR
APOSPC302468-10G APOSPC302468-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₉F₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203094
CAS-Nummer: 685126-89-0