3-[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302505-1G PC302505-5G
APOSPC302505-1GEA 162 EUR
APOSPC302505-1G APOSPC302505-5G
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formel: C₁₀H₈ClF₃O₂
Molecular Weight: 252.618 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11519329
CAS-Nummer: 1036395-80-8