3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302523-1G PC302523-5G
APOSPC302523-1GEA 116 EUR
APOSPC302523-1G APOSPC302523-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅ClF₃NO
Molecular Weight: 235.59 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832393
CAS-Nummer: 78240-45-6
UN: 3276
ADR: 6.1 III