3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302532-5G PC302532-1G
APOSPC302532-5GEA 162 EUR
APOSPC302532-5G APOSPC302532-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₅ClF₃NO
Molecular Weight: 223,58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115853
CAS-Nummer: 886497-03-6