3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302539-1G PC302539-5G
APOSPC302539-1GEA 171 EUR
APOSPC302539-1G APOSPC302539-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₁ClFNO₃
Molecular Weight: 247.651 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832235
CAS-Nummer: 1260005-16-0