3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302556-5G
APOSPC302556-5GEA 0 EUR
APOSPC302556-5G
3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Molecular Weight: 183,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02662466
CAS-Nummer: 199327-34-9