4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302564-1G PC302564-5G PC302564-10G
APOSPC302564-1GEA 109 EUR
APOSPC302564-1G APOSPC302564-5G APOSPC302564-10G
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₀F₃NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00764461
CAS-Nummer: 174732-57-1