4-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302575-5G PC302575-1G PC302575-25G
APOSPC302575-5GEA 95.7 EUR
APOSPC302575-5G APOSPC302575-1G APOSPC302575-25G
4-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid 97%
4-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
Molecular Weight: 192,547 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11554154
CAS-Nummer: 1160573-19-2