4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-3-(4-chloro-3-fluorophenyl)propanoic acid
PC302580-1G
PC302580-5G
APOSPC302580-1GEA
145
EUR
APOSPC302580-1G
APOSPC302580-5G
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylalanine
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylalanine
Formel:
C₉H₉ClFNO₂ Molecular Weight: 217.625 g/mol Schmelzpunkt: 243…245 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660180 CAS-Nummer: 439587-16-3 |