4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302581-1G PC302581-5G
APOSPC302581-1GEA 230 EUR
APOSPC302581-1G APOSPC302581-5G
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylglycine
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylglycine
Formel: C₈H₇ClFNO₂
Molecular Weight: 203,598 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116049
CAS-Nummer: 1039338-62-9