4-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302593-1G PC302593-5G
APOSPC302593-1GEA 180 EUR
APOSPC302593-1G APOSPC302593-5G
4-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
4-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Molecular Weight: 183.18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116046
CAS-Nummer: 1039620-35-3