4-Fluoro-3,5-dimethylphenylacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302595-1G PC302595-5G
APOSPC302595-1GEA 114 EUR
APOSPC302595-1G APOSPC302595-5G
4-Fluoro-3,5-dimethylphenylacetic acid 97%
4-Fluoro-3,5-dimethylphenylacetic acid
Formel: C₁₀H₁₁FO₂
Molecular Weight: 182.192 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832375
CAS-Nummer: 1000544-58-0