5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302618-1G
PC302618-5G
APOSPC302618-1GEA
0
EUR
APOSPC302618-1G
APOSPC302618-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel:
C₈H₅F₄NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11519335 CAS-Nummer: 1092460-85-9 |